Stampa…
5-Dihydroxyboronylnicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6227-1G OR6227-250MG
APOSOR6227-1GEA 561 EUR
APOSOR6227-1G APOSOR6227-250MG
5-Dihydroxyboronylnicotinic acid
5-Dihydroxyboronylnicotinic acid
Formula: C₆H₆BNO₄
Punto di fusione: 226…230 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02323212
CAS Number: 913836-03-0