N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-3-aminobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₄H₁₅N₃O₂ Punto di fusione: 168…170 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00203266 CAS Number: 387350-52-9 |