Stampa…
2-Methyl-5-nitroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6224-100G OR6224-500G
APOSOR6224-100GEA 0 EUR
APOSOR6224-100G APOSOR6224-500G
2-Methyl-5-nitroanisole 98%
2-Methyl-5-nitroanisole
Formula: C₈H₉NO₃
Punto di fusione: 69…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043912
CAS Number: 13120-77-9