Stampa…
3-Aminophenylboronic acid monohydrate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6223-1G OR6223-25G OR6223-5G
APOSOR6223-1GEA 14.7 EUR
APOSOR6223-1G APOSOR6223-25G APOSOR6223-5G
3-Aminophenylboronic acid monohydrate 99%
3-Aminophenylboronic acid monohydrate
Formula: C₆H₈BNO₂·1H₂O
Punto di fusione: 93…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00149554
CAS Number: 206658-89-1
EINECS: 250-189-0