Stampa…
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6222-1G OR6222-250MG
APOSOR6222-1GEA 406 EUR
APOSOR6222-1G APOSOR6222-250MG
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₁₀BNO₂
Punto di fusione: 163…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06213214
CAS Number: 51239-46-4