Benzylboronic acid 90%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR6221-1G
OR6221-250MG
APOSOR6221-1GEA
393
EUR
APOSOR6221-1G
APOSOR6221-250MG
Benzylboronic acid 90%
Benzylboronic acid
Formula:
C₇H₉BO₂ Punto di fusione: 161 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01114673 CAS Number: 4463-42-7 |