Stampa…
2-Bromo-3-nitroanisole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-1-methoxy-3-nitrobenzene
OR6218-5G OR6218-25G OR6218-1G
APOSOR6218-5GEA 29 EUR
APOSOR6218-5G APOSOR6218-25G APOSOR6218-1G
2-Bromo-3-nitroanisole 99%
2-Bromo-3-nitroanisole
Formula: C₇H₆BrNO₃
Punto di fusione: 93…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07779272
CAS Number: 67853-37-6