Stampa…
Furan-2,5-dicarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6215-100G OR6215-25G OR6215-5G
APOSOR6215-100GEA 209 EUR
APOSOR6215-100G APOSOR6215-25G APOSOR6215-5G
Furan-2,5-dicarboxylic acid 97%
Furan-2,5-dicarboxylic acid
Formula: C₆H₄O₅
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016582
CAS Number: 3238-40-2
EINECS: 221-800-8