Stampa…
7-Nitroindole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6214-25G OR6214-5G
APOSOR6214-25GEA 81.5 EUR
APOSOR6214-25G APOSOR6214-5G
7-Nitroindole
7-Nitroindole
Formula: C₈H₆N₂O₂
Peso molecolare: 162,15 g/mol
Punto di fusione: 96…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005683
CAS Number: 6960-42-5