N-Methyl-N-[(2-methyl-1H-indol-3-yl)methyl]amine
Fornitore: Apollo Scientific
OR6212-1G
OR6212-250MG
OR6212-500MG
APOSOR6212-1GEA
328
EUR
APOSOR6212-1G
APOSOR6212-250MG
APOSOR6212-500MG
N-Methyl-N-[(2-methyl-1H-indol-3-yl)methyl]amine
N-Methyl-N-[(2-methyl-1H-indol-3-yl)methyl]amine
Formula:
C₁₁H₁₄N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08056294 CAS Number: 335032-50-3 |