Stampa…
N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
Fornitore: Apollo Scientific
OR6208-1G OR6208-50MG OR6208-250MG OR6208-500MG
APOSOR6208-1GEA 460 EUR
APOSOR6208-1G APOSOR6208-50MG APOSOR6208-250MG APOSOR6208-500MG
N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
Formula: C₆H₁₁N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03419811
CAS Number: 871825-57-9