Stampa…
4,4'-Dibromobenzophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR62073-1G OR62073-5G OR62073-25G OR62073-100G OR62073-500G
APOSOR62073-1GEA 14.7 EUR
APOSOR62073-1G APOSOR62073-5G APOSOR62073-25G APOSOR62073-100G APOSOR62073-500G
4,4'-Dibromobenzophenone 98%
4,4'-Dibromobenzophenone
Formula: C₁₃H₈Br₂O
Punto di fusione: 171…176 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016330
CAS Number: 3988-03-2
EINECS: 223-632-0