Stampa…
4-Chloro-5-iodo-6-methyl-2-pyrimidinamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-4-chloro-5-iodo-6-methylpyrimidine
OR62053-1G OR62053-500MG
APOSOR62053-1GEA 158 EUR
APOSOR62053-1G APOSOR62053-500MG
4-Chloro-5-iodo-6-methyl-2-pyrimidinamine
4-Chloro-5-iodo-6-methyl-2-pyrimidinamine
Formula: C₅H₅ClIN₃
Peso molecolare: 269,47 g/mol
Punto di fusione: 197…199 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12024467
CAS Number: 897030-99-8