Stampa…
Methyl-5-chloro-2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR62051-1G OR62051-500MG
APOSOR62051-1GEA 459 EUR
APOSOR62051-1G APOSOR62051-500MG
Methyl-5-chloro-2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate
Methyl-5-chloro-2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate
Formula: C₆H₅ClN₂O₄
Punto di fusione: 262…263 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12025873
CAS Number: 91447-90-4