Stampa…
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR6203-1G OR6203-250MG
APOSOR6203-1GEA 206 EUR
APOSOR6203-1G APOSOR6203-250MG
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamine 97%
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamine
Formula: C₅H₈N₂S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06212804
CAS Number: 103694-26-4
UN: 2735
ADR: 8,III