(4-Methylpyridin-2-yl)methylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR6198-1G
OR6198-500MG
APOSOR6198-1GEA
115
EUR
APOSOR6198-1G
APOSOR6198-500MG
(4-Methylpyridin-2-yl)methylamine 95%
(4-Methylpyridin-2-yl)methylamine
Formula:
C₇H₁₀N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06213857 CAS Number: 129768-95-2 UN: 2735 ADR: 8,III |