Stampa…
2-Bromobenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (2-Bromophenyl)methanamine
OR6194-1G OR6194-25G OR6194-5G
APOSOR6194-1GEA 14.7 EUR
APOSOR6194-1G APOSOR6194-25G APOSOR6194-5G
2-Bromobenzylamine 98%
2-Bromobenzylamine
Formula: C₇H₈BrN
Peso molecolare: 186.05 g/mol
Punto di ebollizione: 118…119 °C/9mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025572
CAS Number: 3959-05-5
UN: 2735
ADR: 8 III