Stampa…
4-Aminomethylbenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR6193-1G OR6193-250MG OR6193-5G
APOSOR6193-1GEA 58 EUR
APOSOR6193-1G APOSOR6193-250MG APOSOR6193-5G
4-Aminomethylbenzyl alcohol 95%
4-Aminomethylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₁₁NO
Punto di fusione: 82…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06213766
CAS Number: 39895-56-2
UN: 3259
ADR: 8,III