Stampa…
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6188-250MG OR6188-50MG
APOSOR6188-250MGEA 212 EUR
APOSOR6188-250MG APOSOR6188-50MG
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole-3-carbaldehyde 95%
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole-3-carbaldehyde
Formula: C₇H₈N₂O
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08235198
CAS Number: 914637-04-0