Stampa…
6-Quinolinecarboxaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6184-1G OR6184-250MG
APOSOR6184-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6184-1G APOSOR6184-250MG
6-Quinolinecarboxaldehyde 97%
6-Quinolinecarboxaldehyde
Formula: C₁₀H₇NO
Punto di fusione: 75…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00805836
CAS Number: 4113-04-6