Stampa…
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6183-1G OR6183-5G
APOSOR6183-1GEA 24.4 EUR
APOSOR6183-1G APOSOR6183-5G
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C5H6N2O
Punto di fusione: 105…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01313822
CAS Number: 112758-40-4