Stampa…
Benzyl-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyrrolidine-2-carboxaldehyde, N-CBZ protected
OR6182-1G OR6182-500MG
APOSOR6182-1GEA 570 EUR
APOSOR6182-1G APOSOR6182-500MG
Benzyl-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate 95%
Benzyl-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₅NO₃
Peso molecolare: 233,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115610
CAS Number: 105706-84-1