Stampa…
1H-Pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyrrole-3-carboxaldehyde
OR6181-250MG OR6181-10G OR6181-1G
APOSOR6181-250MGEA 14.7 EUR
APOSOR6181-250MG APOSOR6181-10G APOSOR6181-1G
1H-Pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1H-Pyrrole-3-carbaldehyde
Formula: C₅H₅NO
Peso molecolare: 95,10 g/mol
Punto di fusione: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426733
CAS Number: 7126-39-8