Stampa…
2-Chloro-5-formylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloropyridine-5-carboxaldehyde, 6-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
OR6178-1G OR6178-5G OR6178-10G
APOSOR6178-1GEA 14.7 EUR
APOSOR6178-1G APOSOR6178-5G APOSOR6178-10G
2-Chloro-5-formylpyridine 95%
2-Chloro-5-formylpyridine
Formula: C₆H₄ClNO
Peso molecolare: 141,56 g/mol
Punto di fusione: 77…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095223
CAS Number: 23100-12-1