Stampa…
3-Bromo-4-formylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6177-1G OR6177-25G
APOSOR6177-1GEA 0 EUR
APOSOR6177-1G APOSOR6177-25G
3-Bromo-4-formylpyridine 95%
3-Bromo-4-formylpyridine
Formula: C₆H₄BrNO
Punto di fusione: 81…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05864506
CAS Number: 70201-43-3