5-Bromo-2-formylpyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₄BrNO Punto di fusione: 91…96 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD04112535 CAS Number: 31181-90-5 |