Stampa…
tert-Butyl-4-formylpyridin-3-ylcarbamate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl (4-formylpyridin-3-yl)carbamate, 3-Aminoisonicotinaldehyde, 3-BOC protected
OR6174-10G OR6174-1G OR6174-5G
APOSOR6174-10GEA 1150 EUR
APOSOR6174-10G APOSOR6174-1G APOSOR6174-5G
tert-Butyl-4-formylpyridin-3-ylcarbamate 97%
tert-Butyl-4-formylpyridin-3-ylcarbamate
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683209
CAS Number: 116026-95-0