Stampa…
2-Chloro-4-formylpyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloropyridine-4-carboxaldehyde, 2-Chloroisonicotinaldehyde
OR6172-1G OR6172-5G
APOSOR6172-1GEA 14.7 EUR
APOSOR6172-1G APOSOR6172-5G
2-Chloro-4-formylpyridine 97%
2-Chloro-4-formylpyridine
Formula: C₆H₄ClNO
Peso molecolare: 141,56 g/mol
Punto di fusione: 46…50 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06651557
CAS Number: 101066-61-9