Stampa…
2-Formyl-4-picoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 4-Methylpicolinaldehyde
OR6171-1G OR6171-5G
APOSOR6171-1GEA 75.7 EUR
APOSOR6171-1G APOSOR6171-5G
2-Formyl-4-picoline 98%
2-Formyl-4-picoline
Formula: C₇H₇NO
Peso molecolare: 121,1366 g/mol
Punto di ebollizione: 82…85 °C/11mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07367933
CAS Number: 53547-60-7