Stampa…

2-Bromo-3-formylpyridine 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 2-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 2-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde

OR6170-25G OR6170-5G OR6170-100G
APOSOR6170-25GEA 143 EUR
APOSOR6170-25G APOSOR6170-5G APOSOR6170-100G
2-Bromo-3-formylpyridine 98%
2-Bromo-3-formylpyridine
Formula: C₆H₄BrNO
Peso molecolare: 186,01 g/mol
Punto di ebollizione: 100 °C/3mmHg
Punto di fusione: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04966945
CAS Number: 128071-75-0

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR