5-Chloro-2-methylbenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₇ClO₂ Punto di fusione: 168…173 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00045842 CAS Number: 7499-06-1 |