Stampa…
3-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6164-1G OR6164-250MG OR6164-5G
APOSOR6164-1GEA 256 EUR
APOSOR6164-1G APOSOR6164-250MG APOSOR6164-5G
3-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde 95%
3-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₁H₈N₂O
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08056283
CAS Number: 263349-22-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III