3-Acetyl-2-chloropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-acetyl-2-chloropyridine, 1-(2-Chloro-3-pyridinyl)-1-ethanone, 1-(2-Chloropyridin-3-yl)ethanone
Formula:
C₇H₆ClNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03840751 CAS Number: 55676-21-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |