Stampa…
4-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6161-1G OR6161-250MG
APOSOR6161-1GEA 280 EUR
APOSOR6161-1G APOSOR6161-250MG
4-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde 95%
4-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₁H₈N₂O
Punto di fusione: 108…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08056282
CAS Number: 77232-38-3