Stampa…
3-Bromo-1-N-methylbenzene-1,2-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-N1-methylbenzene-1,2-diamine
OR61609-1G OR61609-250MG
APOSOR61609-1GEA 374 EUR
APOSOR61609-1G APOSOR61609-250MG
3-Bromo-1-N-methylbenzene-1,2-diamine
3-Bromo-1-N-methylbenzene-1,2-diamine
Formula: C₇H₉BrN₂
Peso molecolare: 201,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12024390
CAS Number: 1150617-55-2