Stampa…
3-Bromo-N-methyl-2-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61607-1G OR61607-250MG
APOSOR61607-1GEA 104 EUR
APOSOR61607-1G APOSOR61607-250MG
3-Bromo-N-methyl-2-nitroaniline
3-Bromo-N-methyl-2-nitroaniline
Formula: C₇H₇BrN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12024389
CAS Number: 1150617-53-0