2,4-Xilenolo 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₁₀O Punto di ebollizione: 209…213 °C Punto di fusione: 22…23 °C Densità: 1,02 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 94 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002233 CAS Number: 105-67-9 EINECS: 203-321-6 UN: 2928 ADR: 6.1+8,II |