Stampa…
2,6-Diaminopurine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6157-1G OR6157-5G OR6157-10G OR6157-25G
APOSOR6157-1GEA 14.7 EUR
APOSOR6157-1G APOSOR6157-5G APOSOR6157-10G APOSOR6157-25G
2,6-Diaminopurine 98%
2,6-Diaminopurine
Formula: C₅H₆N₆
Punto di fusione: >300 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00213668
CAS Number: 1904-98-9
EINECS: 217-605-2