3,4-Dibromoiodobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,2-Dibromo-4-iodobenzene
OR61541-1G
OR61541-25G
OR61541-5G
APOSOR61541-1GEA
55.3
EUR
APOSOR61541-1G
APOSOR61541-25G
APOSOR61541-5G
3,4-Dibromoiodobenzene 98%
3,4-Dibromoiodobenzene
Formula:
C₆H₃Br₂I Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09753707 CAS Number: 909072-74-8 |