Stampa…
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6154-1G OR6154-5G
APOSOR6154-1GEA 55.3 EUR
APOSOR6154-1G APOSOR6154-5G
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carbonitrile 95%
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carbonitrile
Formula: C₉H₇NO₂
Peso molecolare: 161,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068066
CAS Number: 1008-92-0