Stampa…
1-Chloroisoquinolin-4-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-4-hydroxyisoquinoline
OR61534-1G OR61534-2.5G OR61534-250MG
APOSOR61534-1GEA 183 EUR
APOSOR61534-1G APOSOR61534-2.5G APOSOR61534-250MG
1-Chloroisoquinolin-4-ol
1-Chloroisoquinolin-4-ol
Formula: C₉H₆ClNO
Peso molecolare: 179.61 g/mol
Punto di fusione: 184…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425941
CAS Number: 3336-43-4