Stampa…
tert-Butyl azetidin-3-ylcarbamate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Boc-amino)azetidine
OR6153-1G OR6153-5G OR6153-10G
APOSOR6153-1GEA 50.9 EUR
APOSOR6153-1G APOSOR6153-5G APOSOR6153-10G
tert-Butyl azetidin-3-ylcarbamate
tert-Butyl azetidin-3-ylcarbamate
Formula: C₈H₁₆N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861759
CAS Number: 91188-13-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III