Stampa…
4-Iodobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61519-1G OR61519-25G OR61519-5G
APOSOR61519-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61519-1G APOSOR61519-25G APOSOR61519-5G
4-Iodobenzaldehyde 98%
4-Iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₅IO
Punto di ebollizione: 265 °C
Punto di fusione: 77…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039576
CAS Number: 15164-44-0