Stampa…
Thiomorpholine-1,1-dioxide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Thiomorpholine 1,1-dioxide hydrochloride
OR61518-25G OR61518-5G
APOSOR61518-25GEA 97.4 EUR
APOSOR61518-25G APOSOR61518-5G
Thiomorpholine-1,1-dioxide hydrochloride
Thiomorpholine-1,1-dioxide hydrochloride
Formula: C₄H₁₀ClNO₂S
Peso molecolare: 171,6457 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738995
CAS Number: 59801-62-6