Stampa…
Anidride maleica
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,5-Furanedione
OR61510-100G OR61510-25G
APOSOR61510-100GEA 214 EUR
APOSOR61510-100G APOSOR61510-25G
Anidride maleica
Anidride maleica
Formula: C₄H₂O₃
Peso molecolare: 98.06 g/mol
Punto di ebollizione: 202 °C
Punto di fusione: 52…56 °C
Flash Pt: 103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005518
CAS Number: 108-31-6
UN: 2215
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05727