Stampa…
N-(2,4-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-N-(2,4-dichlorophenyl)acetamide, N-(Chloroacetyl)-2,4-dichloroaniline
OR6151-1G OR6151-10G OR6151-5G
APOSOR6151-1GEA 87.3 EUR
APOSOR6151-1G APOSOR6151-10G APOSOR6151-5G
N-(2,4-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
N-(2,4-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
Formula: C₈H₆Cl₃NO
Peso molecolare: 238,498 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00018888
CAS Number: 6974-56-7