Stampa…
3,5-Dichloro-4-methylpyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR61509-100G OR61509-25G OR61509-5G
APOSOR61509-100GEA 323 EUR
APOSOR61509-100G APOSOR61509-25G APOSOR61509-5G
3,5-Dichloro-4-methylpyridine 97%
3,5-Dichloro-4-methylpyridine
Formula: C₆H₅Cl₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09839290
CAS Number: 100868-46-0