Stampa…
(S)-(-)-3-Acetylthio-2-methylpropionic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR61506-1G OR61506-5G
APOSOR61506-1GEA 701 EUR
APOSOR61506-1G APOSOR61506-5G
(S)-(-)-3-Acetylthio-2-methylpropionic acid 98%
(S)-(-)-3-Acetylthio-2-methylpropionic acid
Formula: C₆H₁₀O₃S
Punto di ebollizione: 131…132 °C/2,25mmHg
Punto di fusione: 5 °C
Densità: 1,178 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 76497-39-7
EINECS: 278-480-8
UN: 3265
ADR: 8,II