Stampa…
2-Bromo-p-anisidine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-4-methoxyaniline
OR61502-1G OR61502-5G OR61502-25G
APOSOR61502-1GEA 14.7 EUR
APOSOR61502-1G APOSOR61502-5G APOSOR61502-25G
2-Bromo-p-anisidine 96%
2-Bromo-p-anisidine
Formula: C₇H₈BrNO
Peso molecolare: 202,0485 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09029057
CAS Number: 32338-02-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III