Stampa…
6-Cyano-2-naphthol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Cyano-2-naphthol, 6-Hydroxy-2-naphthonitrile
OR61500-25G OR61500-5G
APOSOR61500-25GEA 183 EUR
APOSOR61500-25G APOSOR61500-5G
6-Cyano-2-naphthol
6-Cyano-2-naphthol
Formula: C₁₁H₇NO
Peso molecolare: 169,1794 g/mol
Punto di fusione: 165,5…170.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863480
CAS Number: 52927-22-7